Imprimer
Hématoxyline solution (Mayer), Q Path® pour la microscopie
Marques : VWR Q-Path Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): DcH-48, Natural Black I, Hydroxybrasilin
10047005.EA 89.4 EUR
10047005. 10047105.
Hématoxyline solution (Mayer), Q Path® pour la microscopie
Hématoxyline (solution de coloration)
Solution prête à l'emploi pour coloration histologiques
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Poids moléculaire: 302.28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078111
Numéro CAS: 517-28-2
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Apparence Liquide limpide
Colour of solution Purplish red
Densité (20/4) 1,05 - 1,07
pH (20°C) 2,2 - 2,6
Absorbance (0.1 %) 559 - 561 nm