Imprimer
Rouge de méthyle en solution aqueuse
Marques : Lovibond
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
451630 451631
LOVI451630EA 24.8 EUR
LOVI451630 LOVI451631
Rouge de méthyle en solution aqueuse
Rouge de méthyle
Formule: C₁₅H₁₅N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00002425
Numéro CAS: 493-52-7
EINECS: 207-776-1