Rouge Congo, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPYTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂ Point de fusion: > 360 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004028 Numéro CAS: 573-58-0 EINECS: 209-358-4 Indice Merck: 12,02562 |