Imprimer
Sodium formiate ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
84850.260EA 106 EUR
84850.260 84850.460
Sodium formiate ≥99%, AnalaR NORMAPUR®
Sodium formiate
Formule: HCO₂Na
Point de fusion: 257,31 °C
Densité: 1,919 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013101
Numéro CAS: 141-53-7
EINECS: 205-488-0
REACH: 01-2119486468-21
Indice Merck: 13,08694
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm