Imprimer
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
420490250 420490050
ACRO420490250EA 248 EUR
ACRO420490250 ACRO420490050
Tetramethylammonium acetate hydrate 95%
Tetramethylammonium acetate hydrate
Appearance: White Crystalline solid
Formule: C₆H₁₅NO₂·xH₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03066126
Numéro CAS: 1266615-86-4
EINECS: 234-179-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤14 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥94 % (On dry substance)