3-Methyl-2-(tributylstannyl)pyridine 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 96%
CAS No.: 259807-97-1
Molecular Formula: C18H33NSn
Formula Weight: 382.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule:
C₁₈H₃₃NSn |
Numéro MDL:
MFCD07787404 Numéro CAS: 259807-97-1 ADR: 6.1,III |