Imprimer
1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22406.03 B22406.06 B22406.14
B22406.03EA 80.4 EUR
B22406.03 B22406.06 B22406.14
1,4-Oxazepan-5-one ≥97%
1,4-Oxazepan-5-one
Purity: 97% CAS No.: 10341-26-1 Molecular Formula: C5H9NO2 Formula Weight: 115.13 Melting Point: 80-82° MDL No.: MFCD02683091
Formule: C₅H₉NO₂
Poids moléculaire: 115.13 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683091
Numéro CAS: 10341-26-1