Samarium(III) sulphate octahydrate ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13465-58-2
Molecular Formula: Sm2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 733.00 (588.88anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 450° -8H2O
MDL No.: MFCD00011236
Formule:
O₁₂S₃Sm₂·8H₂O Point de fusion: 450 °C (-8H₂O) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011236 Numéro CAS: 13465-58-2 EINECS: 237-211-4 Indice Merck: 14,8347 |