5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 136833-36-8
Molecular Formula: C7H3ClN2O6
Formula Weight: 246.56
Melting Point: 180-182°
MDL No.: MFCD00091829
Formule:
C₇H₃ClN₂O₆ Point de fusion: 180…182 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00091829 Numéro CAS: 136833-36-8 |