2-Chloro-2-methylnonane ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 90+%
CAS No.: 4325-50-2
Molecular Formula: CH3(CH2)6C(CH3)(Cl)CH3
Formula Weight: 176.73
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00060781
Formule:
C₁₀H₂₁Cl Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00060781 Numéro CAS: 4325-50-2 ADR: 9,III |