Imprimer
3,4-Dimethyl-2-hexanol érythro + thréo ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20243.03 B20243.14
B20243.03EA 42 EUR
B20243.03 B20243.14
3,4-Dimethyl-2-hexanol érythro + thréo ≥98%
3,4-Dimethyl-2-hexanol
Purity: 98% CAS No.: 31350-88-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 MDL No.: MFCD00021887
Formule: C₈H₁₈O
Poids moléculaire: 130.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021887
Numéro CAS: 31350-88-6