Imprimer
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Nalpha-Acetyl-D-arginine, Trimesitylphosphine
B21116.03 B21116.06
B21116.03EA 95.9 EUR
B21116.03 B21116.06
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine ≥98%
Tris(2,4,6-trimethylphenyl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 23897-15-6 Molecular Formula: C27H33P Formula Weight: 388.54 Melting Point: 185-188° MDL No.: MFCD00014912
Formule: C₂₇H₃₃P
Poids moléculaire: 388.54 g/mol
Point de fusion: 185…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014912
Numéro CAS: 23897-15-6