10-Undecynoic acid 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 2777-65-3
Molecular Formula: HC≡C(CH2)8CO2H
Formula Weight: 182.26
Flash Point: 161°(321°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 174-176°/4mm
Beilstein Reference: 1704918
MDL No.: MFCD00014389
Formule:
C₁₁H₁₈O₂ Point d'ébullition: 174…176 °C (4 mmHg) Point de fusion: 40…43 °C Point éclair: 161 °C (321 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014389 Numéro CAS: 2777-65-3 EINECS: 220-471-8 |