Imprimer
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1-Butyl)triethylammonium bromide
B24128.14 B24128.22
B24128.14EA 103 EUR
B24128.14 B24128.22
Triethylbutylammonium bromide ≥97%
Triethylbutylammonium bromide
Purity: 97% CAS No.: 13028-69-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH3)3Br Formula Weight: 238.21 Melting Point: 212-215° MDL No.: MFCD00055541
Formule: C₁₀H₂₄BrN
Poids moléculaire: 238.21 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055541
Numéro CAS: 13028-69-8