2-Mercapto-1,3,4-thiadiazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 18686-82-3
Molecular Formula: C2H2N2S2
Formula Weight: 118.17
Melting Point: 142-144°
MDL No.: MFCD00040404
Formule:
C₂H₂N₂S₂ Point de fusion: 142…144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040404 Numéro CAS: 18686-82-3 EINECS: 242-504-5 |