Methyl-3-methylthiophene-2-carboxylate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Methyl 3-methylthiophene-2-carboxylate
Purity: 99%
CAS No.: 81452-54-2
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Refractive Index: 1.5168
Boiling Point: 216-217°
MDL No.: MFCD00234332
Formule:
C₇H₈O₂S Poids moléculaire: 156.20 g/mol Point d'ébullition: 216…217 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234332 Numéro CAS: 81452-54-2 |