Imprimer
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22355.06 B22355.03
B22355.06EA 136 EUR
B22355.06 B22355.03
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate ≥99%
Ethyl-5-bromothiophene-2-carboxylate
Purity: 99% CAS No.: 5751-83-7 Molecular Formula: C7H7BrO2S Formula Weight: 235.10 Boiling Point: 94-96°/4mm MDL No.: MFCD02683089
Formule: C₇H₇BrO₂S
Point d'ébullition: 94…96 °C (4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683089
Numéro CAS: 5751-83-7