2-Formyl-3-picoline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Methylpyridine-2-carboxaldehyde, 3-Methylpicolinaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 55589-47-4
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.538
MDL No.: MFCD02181144
Formule:
C₇H₇NO Densité: 1,08 Point éclair: 73 °C (163 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02181144 Numéro CAS: 55589-47-4 |