Imprimer
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 6-(N-Boc-methylamino)pyridine-3-boronic acid pinacol ester, tert-Butyl methyl(5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)carbamate
H27430.03 H27430.MD
H27430.03EA 323 EUR
H27430.03 H27430.MD
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester 95%
6-(Boc-methylamino)-3-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1032758-87-4 Molecular Formula: C17H27BN2O4 Formula Weight: 334.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 112-119° MDL No.: MFCD09037484
Formule: C₁₇H₂₇BN₂O₄
Poids moléculaire: 334.22 g/mol
Point de fusion: 112…119 °C
Numéro MDL: MFCD09037484
Numéro CAS: 1032758-87-4