Imprimer
1-Naphthalenemethanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L01347.09 L01347.18
L01347.09EA 67 EUR
L01347.09 L01347.18
1-Naphthalenemethanol ≥98%
1-Naphthalenemethanol
Purity: 98+% CAS No.: 4780-79-4 Molecular Formula: C11H10O Formula Weight: 158.20 Melting Point: 58-63° Boiling Point: 301°/715mm MDL No.: MFCD00004044
Formule: C₁₁H₁₀O
Point d'ébullition: 301 °C (715 mmHg)
Point de fusion: 58…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004044
Numéro CAS: 4780-79-4
EINECS: 225-324-1