1,1'-Binaphthyl-2,2'-diyl hydrogen phosphate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂₀H₁₃O₄P Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010045 Numéro CAS: 35193-63-6 EINECS: 252-425-8 |