Imprimer
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B22477.03 B22477.06
B22477.03EA 66.7 EUR
B22477.03 B22477.06
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl ≥99%
4-Cyano-4'-pentyloxybiphenyl
Purity: 99% CAS No.: 52364-71-3 Molecular Formula: C18H19NO Formula Weight: 281.42 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48° cloudy UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00074879
Formule: C₁₈H₁₉NO
Point de fusion: 48 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074879
Numéro CAS: 52364-71-3
EINECS: 257-875-9
ADR: 6.1,III