Imprimer
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Aminomethyl)benzonitrile HCl, α-Amino-p-tolunitrile Hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzonitrile Hydrochloride, 4-Cyanobenzylamine Hydrochloride
H27473.14 H27473.06
H27473.14EA 368 EUR
H27473.14 H27473.06
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride 97%
4-(Aminomethyl)benzonitrile hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 15996-76-6 Molecular Formula: C8H8N2.HCl Formula Weight: 168.62 Melting Point: 279-284° MDL No.: MFCD01861472
Formule: C₈H₉ClN₂
Poids moléculaire: 168.62 g/mol
Point de fusion: 279…284 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861472
Numéro CAS: 15996-76-6