Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 4928-88-5
Molecular Formula: C4H5N3O2
Formula Weight: 127.10
MDL No.: MFCD00135989
Formule:
C₄H₅N₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00135989 Numéro CAS: 4928-88-5 EINECS: 480-470-5 |