Imprimer
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50859.03 H50859.MD
H50859.03EA 290 EUR
H50859.03 H50859.MD
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine ≥98%
1-(3-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 87394-55-6 Molecular Formula: C9H12ClN3 Formula Weight: 197.67 MDL No.: MFCD08061034
Formule: C₉H₁₂ClN₃
Poids moléculaire: 197.67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061034
Numéro CAS: 87394-55-6