Imprimer
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L20130.03 L20130.06
L20130.03EA 121 EUR
L20130.03 L20130.06
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene 96%
trans-Bis(tributylstannyl)ethylene
Purity: 96% CAS No.: 14275-61-7 Molecular Formula: C26H56Sn2 Formula Weight: 606.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5020 Boiling Point: 185°/0.01mm Beilstein Reference: 3613803 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01631299
Formule: C₂₆H₅₆Sn₂
Point d'ébullition: 185 °C (0,01 mmHg)
Densité: 1,140
Numéro MDL: MFCD01631299
Numéro CAS: 14275-61-7
ADR: 6.1,II