Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L19556.03 L19556.MD
L19556.03EA 224 EUR
L19556.03 L19556.MD
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride ≥97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 732306-24-0 Molecular Formula: C6H3ClF3N.HCl Formula Weight: 218.01 Melting Point: ca 135° subl. MDL No.: MFCD04972770
Formule: C₆H₄Cl₂F₃N
Point de fusion: ∼ 135 °C (subl.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972770
Numéro CAS: 732306-24-0