Imprimer
Choline iodide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L00860.09 L00860.18 L00860.30
L00860.09EA 41.4 EUR
L00860.09 L00860.18 L00860.30
Choline iodide ≥98%
Choline iodide
Purity: 98% CAS No.: 17773-10-3 Molecular Formula: HOCH2CH2N(CH3)3I Formula Weight: 231.08 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3912691
Formule: C₅H₁₄INO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011900
Numéro CAS: 17773-10-3
EINECS: 241-754-2