Imprimer
4-Phenoxypiperidine ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50984.03 H50984.MD H50984.06
H50984.03EA 137 EUR
H50984.03 H50984.MD H50984.06
4-Phenoxypiperidine ≥99%
4-Phenoxypiperidine
Purity: 99% CAS No.: 3202-33-3 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Boiling Point: 107-108°/0.1mm MDL No.: MFCD04114971
Formule: C₁₁H₁₅NO
Point d'ébullition: 107…108 °C (0,1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04114971
Numéro CAS: 3202-33-3