Imprimer
3-Phenoxypiperidine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50912.03 H50912.MD
H50912.03EA 366 EUR
H50912.03 H50912.MD
3-Phenoxypiperidine ≥97%
3-Phenoxypiperidine
Purity: 97% CAS No.: 151666-08-9 Molecular Formula: C11H15NO Formula Weight: 177.25 Refractive Index: 1.5430
Formule: C₁₁H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04117746
Numéro CAS: 151666-08-9