5-Methyl-2-(tributylstannyl)thiazole ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90+%
CAS No.: 848613-91-2
Molecular Formula: C16H31NSSn
Formula Weight: 388.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formule:
C₁₆H₃₁NSSn |
Numéro MDL:
MFCD09025809 Numéro CAS: 848613-91-2 ADR: 6.1,III |