Imprimer
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H51457.MD H51457.03
H51457.MDEA 97.5 EUR
H51457.MD H51457.03
4-(Tributylstannyl)thiazole 95%
4-(Tributylstannyl)thiazole
Purity: 95% CAS No.: 173979-01-6 Molecular Formula: C15H29NSSn Formula Weight: 374.17 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319073
Formule: C₁₅H₂₉NSSn
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319073
Numéro CAS: 173979-01-6
ADR: 6.1,III