Imprimer
Tantalum(V) isopropoxide 10% (p/v) dans un mélange propanol-2/hexane , 99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
40038.AC 40038.AE
40038.ACEA 194 EUR
40038.AC 40038.AE
Tantalum(V) isopropoxide 10% (p/v) dans un mélange propanol-2/hexane , 99.9% (base métaux)
Tantalum(V) isopropoxide
Purity: 99.9% CAS No.: 16761-83-4 Molecular Formula: C15H35O5Ta Formula Weight: 476.39 Physical Form: Liquid Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00145347
Formule: C₁₅H₃₅O₅Ta
Poids moléculaire: 476.39 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145347
Numéro CAS: 16761-83-4
UN: 1993
ADR: 3 II