Imprimer
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) (≥40% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Bis(benzonitrile)platinum(II) chloride, Dichlorobis(benzonitrile)platinum(II)
10004.02 10004.03 10004.06
10004.02EA 143 EUR
10004.02 10004.03 10004.06
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II) (≥40% Pt)
Bis(benzonitrile)dichloroplatinum(II)
CAS No.: 14873-63-3 Molecular Formula: PtCl2[(C6H5)(CN)]2 Formula Weight: 472.25 Physical Form: Powder Solubility: Slightly soluble in acetone, chloroform UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00013125
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pt
Poids moléculaire: 472.233 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013125
Numéro CAS: 14873-63-3
EINECS: 238-943-7
ADR: 6.1 III