Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd Point de fusion: 120 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013123 Numéro CAS: 14220-64-5 EINECS: 238-085-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Yellow to orange to brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥97.0 % |