Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')ytterbium(III) ≥99% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 18323-96-1
Molecular Formula: C30H30F21O6Yb
Formula Weight: 1058.59
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 108-111°
MDL No.: MFCD00044289
Formule:
C₃₀H₃₀F₂₁O₆Yb Point de fusion: 108…111 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00044289 Numéro CAS: 18323-96-1 EINECS: 242-211-2 |