Imprimer
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
359235000 359230025
ACRO359235000EA 66.6 EUR
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Formule: C₈H₁₂BNO₂
Point de fusion: 227 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01074642
Numéro CAS: 28611-39-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %