Imprimer
Sodium hydroxyde monohydraté ≥99.996% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
41281.06 41281.14 41281.22
41281.06EA 55.5 EUR
41281.06 41281.14 41281.22
Sodium hydroxyde monohydraté ≥99.996% (base métaux)
Sodium hydroxyde monohydraté
Purity: 99.996% CAS No.: 12179-02-1 Molecular Formula: NaOH.H2O Formula Weight: 58.01 (40.00anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.13 Melting Point: 318.4° Boiling Point: 1390° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Formule: HNaO·1H₂O
Poids moléculaire: 58.012 g/mol
Point d'ébullition: 1390 °C
Point de fusion: 318.4 °C
Densité: 2.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149229
Numéro CAS: 12179-02-1
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,8627