Imprimer
Pantalons ignifuges, 2024 NX
Fournisseur: FRISTADS KANSAS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
1009306763882 1009306764282 1009306764482 1009306764682 1009306764882 1009306765082 1009306765482 10093067656A82 1009306765882 1009306766082 1009306766282 1009306766682 1009306766882
KWIN1009306763882EA 0 EUR
KWIN1009306763882 KWIN1009306764282 KWIN1009306764482 KWIN1009306764682 KWIN1009306764882 KWIN1009306765082 KWIN1009306765482 KWIN10093067656A82 KWIN1009306765882 KWIN1009306766082 KWIN1009306766282 KWIN1009306766682 KWIN1009306766882
Pantalons ignifuges, 2024 NX
Tenue de travail
Pantalons résistants en tissu Nomex® Comfort, teints dans la masse. Le tissu est composé de fibres méta-aramides à 93%, de fibres para-aramides à 5% et de fibres antistatiques à 2%.
  • Deux poches poitrine avec rabat
  • Poche sur la jambe avec rabat
  • Poche porte-stylo et poche pour téléphone mobile
Poids : 260 g/m²
EN 531 (class A, B1 and C1), EN 1149-5, EN 13034, type BP[6] and ENV 50354
Certifications: EN 531 (classes A, B1 et C1), EN 1149-5, EN 13034, type BP[6] et ENV 50354