Éthanol absolu, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂H₅OH Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: –117 °C Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 12 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003568 Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 UN: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Indice Merck: 12,03806 |
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 99.9 % (v/v) |
Acetone, isopropylalcohol | passes test |
Color (APHA) | max. 10 |
Methanol (CH3OH) | max. 0.1 % |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Solubility in Water | passes test |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Substances Reducing KMnO4 | passes test |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0005 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0002 |
Water (H2O) | max. 0.2 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Aluminium (Al) | max. 0.5 |
Boron (B) | max. 0.02 |
Barium (Ba) | max. 0.1 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.05 |
Cobalt (Co) | max. 0.02 |
Chromium (Cr) | max. 0.02 |
Copper (Cu) | max. 0.2 |
Iron (Fe) | max. 0.1 |
Magnesium (Mg) | max. 0.1 |
Manganese (Mn) | max. 0.02 |
Nickel (Ni) | max. 0.02 |
Lead (Pb) | max. 0.1 |
Tin (Sn) | max. 0.1 |
Zinc (Zn) | max. 0.1 |