Imprimer
Cuivre (II) sulfate, anhydrous 99,0, AnalaR NORMAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Cupric sulphate
84845.230EA 107 EUR
84845.230 84845.290
Cuivre (II) sulfate, anhydrous 99,0, AnalaR NORMAPUR®
Cuivre (II) sulfate
Formule: CuSO₄
Poids moléculaire: 159.61 g/mol
Point de fusion: 200
Densité: 3.603 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010981
Numéro CAS: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 12,02722
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) Min. 99.0 %
Identification Passes test
Insolubility in water Max. 100 ppm
Loss on drying (250°C) Max. 1 %
Substances not precipitated by H2S Max. 0.2 %
Total N (Nitrogen) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 100 ppm