Imprimer
Acide citrique, anhydre ≥99.5%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
84842.290EA 84.9 EUR
84842.290 84842.360
Acide citrique, anhydre ≥99.5%, en poudre, GPR RECTAPUR®
Acide citrique
Formule: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Poids moléculaire: 192.13 g/mol
Point d'ébullition: 310
Point de fusion: 149…151 °C
Densité: 1.665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011669
Numéro CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Indice Merck: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm