Imprimer
Microélectrodes PH et ORP, ScienceLine / IoLine
Fournisseur: SI Analytics
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
285105065 285105127 285105135 285105151 285105632 285105702 285105176
662-1672EA 562 EUR
662-1672 662-1267 662-0520 662-6109 662-1676 662-1677 662-1673
Microélectrodes PH et ORP, ScienceLine / IoLine
Électrodes Électrodes pH
Pour les petits volumes d'échantillon pour les applications pharmaceutiques et les sciences de la vie.
  • Résultats fiables et reproductibles
  • Qualité optimale et longue durée
  • Justesse et haute précision
  • Conçues pour les petits volumes et les applications des sciences de la vie
Plage de température appropriée : –5...+100 °C.
Les électrodes de pH sont équipées d'une membrane en verre de type A. Les électrodes de pH avec mesure de la température intégrée utilisent une sonde PT1000.
Pour obtenir des résultats très précis, nous vous recommandons d'utiliser l'appareil de mesure ProLab 3000 en combinaison avec ces électrodes.