Imprimer
Solutions de saccharose pour l'étalonnage des réfractomètres
Marques : BELLINGHAM STANLEY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
SS10 SS40 SS50
BELLSS10EA 123 EUR
BELLSS10 BELLSS40 BELLSS50
Solutions de saccharose pour l'étalonnage des réfractomètres
Étalons Étalons d'indice de réfraction
Les solutions de saccharose sont un moyen extrêmement facile à utiliser pour vérifier et étalonner les réfractomètres qui mesurent sur l'échelle de Brix, car aucune considération particulière n'est requise pour tester les instruments à température ambiante équipés d'ATC.
  • Incertitude : ±0,02 °Brix
  • Traçable au NIST et à l'ICUMSA
  • Fournis dans des flacons compte-gouttes en plastique de 15 ml pour faciliter l'utilisation
  • Les solutions de saccharose ont une durée de conservation limitée à 6 semaines
Les solutions de saccharose sont fabriquées sur une base de % poids/poids et sont étalonnées conformément à la norme EN ISO/IEC 17025:2005.