Imprimer
Pointes de pipettes pour Liquidator™ 96, BioClean™ LTS™
Fournisseur: RAININ
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
LQR-200 LQR-200S 17010645 17011186
RAINLQR-200EA 140 EUR
RAINLQR-200 RAINLQR-200S RAIN17010645 RAIN17011186
Pointes de pipettes pour Liquidator™ 96, BioClean™ LTS™
Pointes de pipettes
Pointes sur portoir pour pipetteur de paillasse Liquidator™ 96 avec LTS™.
  • Au format 96 puits : robuste et réutilisable
  • Chargement rapide, excellente protection et autoclavables
  • BioClean : 100% exemptes d'ADN, de DNase, de RNase, d'ATP, d'agents pyrogènes, d'inhibiteurs PCR, d'additifs, et de contaminants bioactifs
  • Conception LTS avancée : pas de déformation, pas de fissure, pas d'éclair