Imprimer
Hottes à flux laminaire horizontal, ECO Heraguard™
Fournisseur: Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
51029702 51029703 51029704 51029701
135-1738EA 7650 EUR
135-1738 135-1739 135-1740 135-1737
Hottes à flux laminaire horizontal, ECO Heraguard™
Hottes et coffrets Hottes à flux laminaire
Les hottes ECO Heraguard™ sont idéales pour les applications de laboratoire où l'échantillon doit être protégé. Grâce aux moteurs c.c., les hottes ECO Heraguard™ utilisent moins d'énergie pour fonctionner et dégagent donc moins de chaleur dans le laboratoire.
  • Panneau de commande intuitif, facile à utiliser
  • Vision panoramique : les vitres latérales offrent davantage de luminosité dans la zone de travail et un environnement de travail confortable
  • Préfiltre et filtre HEPA faciles à changer
  • Écran coupe-vent transparent à charnières pour protéger l'utilisateur
  • Panneaux latéraux en verre de sécurité d'un seul tenant, port d'accès pour les tuyaux ou pour l'installation d'un robinet pour milieux de culture
Disponibles avec largeurs intérieures de 900, 1200, 1500 et 1800 mm et proposés en deux hauteurs différentes de travail :
- espace de travail standard, hauteur de 650 mm
- espace de travail grande taille, hauteur de 950 mm
Les vitres latérales sont fabriquées en verre trempé de sécurité et la paillasse en mélamine blanche.
Remarque : la hauteur est donnée sans support.
The horizontal laminar flow technology is used in a variety of applications where sample protection is required: hospitals, pharmaceutical applications, cleanrooms, and industrial applications.
Certifications: Agency: GOST; CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC; Standards: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006.
Informations de livraison: Supplied with melamine bench top, lighting, one access port in each side panel and operating hours counter. Available with optional stainless steel work surface, UV lamp, side panels with access ports or combi panels with access ports, please ask your local Avantor sales representative for details. Delivery, installing and commissioning prices available on request, please contact your local Avantor sales office for details.