Potassium hydroxyde 0.5 M (0.5 N) dans l'éthanol solution volumétrique, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
KOH Point d'ébullition: 78 °C (1,013 hPa) Densité: 0,84 g/cm3 (20 °C) Point éclair: 11 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003553 Numéro CAS: 1310-58-3 EINECS: 215-181-3 UN: 2924 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Factor | 0.999 - 1.001 |
BAM/EMPA reference material | effective |
BAM/EMPA Certificate Number | effective |
Traceable to NIST SRM | effective |