Imprimer
Sodium hydroxyde 0.1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
5636.9010EA 143.89 EUR
5636.9010 5636.5000 5636.1000 5636-02
Sodium hydroxyde 0.1 N, BAKER ANALYZED® solution volumétrique, J.T.Baker®
Sodium hydroxyde
Standardisation at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Formule: NaOH
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.0995 - 0.1005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. ≤5 ppm
Normality 0.0995 - 0.1005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
Filtered through a 0.2 micron filter.