Imprimer

Acide orthophosphorique 0.23 mol/l (0.69 N)

Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Acide phosphorique

PRLS88051.440EA 501 EUR
PRLS88051.440
Acide orthophosphorique 0.23 mol/l (0.69 N)
Acide orthophosphorique
Formule: H₃PO₄
Poids moléculaire: 98 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011340
Numéro CAS: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR