Imprimer
Aluminium chlorure solution standardisée 6.0 N en solution aqueuse
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Aluminum chloride
35568.AE 35568.AK
35568.AEEA 91.2 EUR
35568.AE 35568.AK
Aluminium chlorure solution standardisée 6.0 N en solution aqueuse
Aluminium chlorure
Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Liquid Odour: Odourless UN No.: 2581 MDL No.: MFCD00003422
Formule: AlCl₃
Poids moléculaire: 133.34 g/mol
Point d'ébullition: 180
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 2581
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,00335